Fontos dokumentumok
8.18378
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-ß-Citronellol
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, ß-Rhodinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
231-415-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
2650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
109-111 °C/13 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 101 °C (DIN 51758)
sűrűség
0.855 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCC[C@H](CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Alkalmazás
  • Influence of foliar fertilizers application on the volatile composition of red wines: This research discusses how foliar fertilization impacts the levels of ß-citronellol in red wines, noting that enhanced foliar nutrition can lead to increased concentrations of this compound. The study also examines the role of yeast metabolism in alcoholic fermentation, providing insights beneficial to both academia and industry focused on agricultural practices and fermentation science (D Dimitrov et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -5.5 - -3.5 °
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758