Merck
C83201
Sigma-Aldrich
β-Citronellol
95%
Szinonimák:
(±)-β-Citronellol, beta-Citronellol, 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
Méret kiválasztása
5 G
16 200,00 Ft
100 G
16 400,00 Ft
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
16 200,00 Ft
100 G
16 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1721507
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Renan G Brito et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 112(4), 215-221 (2012-10-06)
Citronellol (CT) is a monoterpenoid alcohol present in the essential oil of many medicinal plants, such as Cymbopogon citratus. We evaluated the antinociceptive effects of CT on orofacial nociception in mice and investigated the central pathway involved in the effect.
Joana F A Bastos et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 106(4), 331-337 (2009-12-17)
Citronellol is an essential oil constituent from the medicinal plants Cymbopogon citratus, Cymbopogon winterianus and Lippia alba which are thought to possess antihypertensive properties. Citronellol-induced cardiovascular effects were evaluated in this study. In rats, citronellol (1-20 mg/kg, i.v.) induced hypotension
M Spiller et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 120(7), 1461-1471 (2010-01-20)
The scent of flowers is a very important trait in ornamental roses in terms of both quantity and quality. In cut roses, scented varieties are a rare exception. Although metabolic profiling has identified more than 500 scent volatiles from rose
Karin Förster-Fromme et al.
Applied microbiology and biotechnology, 87(3), 859-869 (2010-05-22)
Terpenes are a huge group of natural compounds characterised by their predominantly pleasant smell. They are built up by isoprene units in cyclic or acyclic form and can be functionalised by carbonyl, hydroxyl or carboxyl groups and by presence of
Eden Arazi et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 704-704 (2020-06-09)
Potassium K2P ("leak") channels conduct current across the entire physiological voltage range and carry leak or "background" currents that are, in part, time- and voltage-independent. The activity of K2P channels affects numerous physiological processes, such as cardiac function, pain perception
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?