Merck
218294
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
Szinonimák:
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
2326448
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
92%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis