Merck
667412
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienyltris (acetonitrile)ruthenium(II) hexafluorophosphate
Szinonimák:
[RuCp*(MeCN)3]PF6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24N3PRuF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
504.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16.3C2H3N.F6P.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h6H,1-5H3;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYEMDYLFXFMECZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentamethylcyclopentadienyltris (acetonitrile)ruthenium(II) hexafluorophosphate is an organoruthenium compound. It is used as a homogeneous catalyst in organic synthesis. It enables the hydrosilylation of alkynes, cyclotrimerization of alkynes, cycloaddition reactions, and carbon-carbon or carbon-heteroatom bond-forming reactions.
Alkalmazás
A versatile catalyst for hydrosilylation of alkynes providing α-vinylsilanes.
Reagent use as catalyst precursors for carbon-carbon or carbon-heteroatom bond forming reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Barry M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17644-17655 (2005-12-15)
The complex [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 is shown to catalyze the hydrosilylation of a wide range of alkynes. Terminal alkynes afford access to alpha-vinylsilane products with good regioselectivity. Deuterium labeling studies indicate a clean trans addition process is at work. The same complex
Markovnikov alkyne hydrosilylation catalyzed by ruthenium complexes.
B M Trost et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(50), 12726-12727 (2001-12-14)
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.