Merck
703907
Sigma-Aldrich
RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN]
Szinonimák:
[N-[(1R,2R)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]-ruthenium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H35ClN2O2RuS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
636.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]20/D −116°, c = 0.1 in chloroform
mp
215 °C
funkcionális csoport
amine
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZFNGPAYDKGCRB-AGEKDOICSA-M
Általános leírás
RuCl(p-cymene)[(R,R)-Ts-DPEN] is a chiral diamine ligand complexed with ruthenium.
Alkalmazás
Phosphine cationic ruthenium catalysts used for enantioselective hydrogenation of:
  • Quinolines
  • N-Alkyl ketimines
  • Antitumor and antiproliferative derivatives of natural products isolated from bacteria
  • Hydroxy arylaldehydes via Rap-Stoermer-enantioselective transfer hydrogenation
Catalyst with improved performance modified via microenvironment engineering of nanocages
Jogi információk
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. WO9720789
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbonyl compounds: still central to organic synthesis
Aldrichimica Acta, 41(4) (2008)
Cikkek
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago