Merck
683191
Sigma-Aldrich
Chiralyst P280
Umicore, 95%
Szinonimák:
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Lineáris képlet:
[Ru(COD)Cl2]n
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.16 (as monomer)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Ru+2].[Cl-].[Cl-].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.