Merck
395099
Sigma-Aldrich
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
greener alternative
98%
Szinonimák:
Tri-(p-fluorophenyl)phosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(FC6H4)3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
316.26
Beilstein:
919838
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
79-83 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Fc1ccc(cc1)P(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H12F3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Ligand for rhodium-catalyzed oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gabriel A Odugbesi et al.
Journal of chromatography. A, 1604, 460466-460466 (2019-09-03)
Ionic liquids (ILs) are well-known in the field of separation science for their unique selectivity when used as stationary phases in gas chromatography (GC). While a significant amount of knowledge has been attained in correlating structural features of an IL