Merck
715131
Sigma-Aldrich
Dichlorodi-μ-chlorobis[(1,2,3,6,7,8-η-2,7-dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diyl]diruthenium(IV)
97%
Szinonimák:
Tetrachlorobis(2,7-dimethyl-2,6-octadienylene)diruthenium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H32Cl4Ru2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
616.42
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
193-202 °C (dec.)
SMILES string
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Selective estragole to transanethole isomerization
  • Regioselective alkylation of indoles with terminal alkynes
  • Diyne polycyclotrimerization
  • Deprotection of N-allylic amines
  • Ring-opening metathesis polymerization of norbornene
  • Polymerization of cycloalkenes and norbornene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)