Merck
484334
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine
greener alternative
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4SO2NHCH(C6H5)CH(C6H5)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D −35°, c = 1 in chloroform
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
128-131 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.s
Alkalmazás
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)