Merck
338370
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer
97%
Szinonimák:
1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl-, rhodium complex, Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(II) dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium
About This Item
Lineáris képlet:
[Rh(C5Me5)Cl2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
618.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation
SMILES string
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Umicore Precatalysts for Asymmetric and Cross-Coupling Catalysis
Catalyst for:
  • Oxidative olefination reactions
  • C-C bond cleavage of secondary alcohols
  • Ortho C-H olefination of phenol derivatives
  • Oxidative annulation of pyridines
  • Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
  • Amidation reactions
  • Reductive alkylation reactions
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer can be used as a catalyst for:
  • Oxidative olefination reactions
  • C-C bond cleavage of secondary alcohols
  • Ortho C-H olefination of phenol derivatives
  • Oxidative annulation of pyridines
  • Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
  • Amidation reactions
  • Reductive alkylation reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer.
Too P C and Chiba S
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
(?5?Pentamethylcyclopentadienyl)Rhodium and ?Iridium Compounds.
White C, et al.
Inorganic Syntheses, 29, 228-234 (2007)
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer.
Too P C and Chiba S
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2013)