Fontos dokumentumok
SMB00378
Diallyl disulfide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Allyl disulfide, Diallyl disulfide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Allium sativum L.
Minőségi szint
gőzsűrűség
>5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to yellow
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
sűrűség
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its effects in apoptosis induction and cell viability on different glioma cell lines
- as a treatment and positive control to assess the anti-inflammatory regulation of nuclear factor erythroid-2 related factor-2 (Nrf2) in breast cancer cells
- as a potential substrate compound to detect hydrogen sulfide (H2S) production via lead acetate/lead sulfide method
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)