Merck
302430
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
1.0 M in dibutyl ether
Szinonimák:
Bromomethylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
1.0 M in dibutyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in dibutyl ether
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions