Merck
200905
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings, reagent grade, 98%
Szinonimák:
Magnesium element
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mg
CAS-szám:
Molekulatömeg:
24.31
Beilstein:
4948473
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Teszt
98%
Forma
turnings
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Magnesium turnings are generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents. It can also be used to catalyze Pinacol coupling and Reformatsky reaction.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li J-T, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B(6), 196?198-196?198 (2004)
A Simple and Efficient Procedure of Low Valent Iron-or Copper-Mediated Reformatsky Reaction of Aldehydes.
Chattopadhyay A and Dubey AK
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9357-9359 (2007)
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28(6), 1598-1605 (2009)
Grignard reagent formation.
Garst JF and Soriaga MP
Coordination Chemistry Reviews, 248(7-8), 623-652 (2004)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate