Fontos dokumentumok
334073
Indium(III) chloride tetrahydrate
97%
Szinonimák:
Indium trichloride tetrahydrate, Trichloroindigane tetrahydrate
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
SMILES string
O.O.O.O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKCIUOYPDVLQFW-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst for the stereoselective synthesis of highly substituted 4-Piperidones via double Mannich reaction.
- To fabricate In2S3 thin films that act as buffer layers for inverted organic photovoltaic cells.
- As a precursor to prepare ZnO/CuInS2 nanocomposite with photocatalytic activity.
- To fabricate Indium tin oxide(ITO) thin films for various applicationssuch as gas sensors, solar cells, and conductive inks.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.