Fontos dokumentumok
I3300
Indium(III) acetylacetonate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
2,4-Pentanedione indium(III) derivative, In(acac)3, Indium(III) 2,4-pentanedionate
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: indium
reagent type: catalyst
mp
187-189 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.