Fontos dokumentumok
431508
Tin(II) chloride dihydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
bp
652 °C (lit.)
652 °C
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
SMILES string
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?