Merck
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
In2(SO4)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
517.82 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.