Fontos dokumentumok
203440
Indium(III) chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Indium trichloride
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder or flakes (or chunks)
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst for the preparation of 1,3-dithiolanes from aldehydes and ketones.
- For acylation of phenols, thiols, alcohols, and amines.
- As a precursor to fabricate Indium tin oxide(ITO) thin films for dye-sensitized solar cells.
- To prepare solution-processed oxide semiconductor thin-film transistors (OS TFTs) that can be used in display devices.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.