Fontos dokumentumok
326127
Indium(III) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Indium trinitrate hydrate, Indium(3+) trinitrate hydrate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[In+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/In.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZZFBYAKINKKFM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.