Merck
450723
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BiCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
315.34
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.998% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Johanna Wagner et al.
Cell, 177(5), 1330-1345 (2019-04-16)
Breast cancer is a heterogeneous disease. Tumor cells and associated healthy cells form ecosystems that determine disease progression and response to therapy. To characterize features of breast cancer ecosystems and their associations with clinical data, we analyzed 144 human breast tumor
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.