Fontos dokumentumok
429414
Indium(III) chloride
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Trichloroindigane, Indium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥99.999% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
<100 ppm H2O
sűrűség
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Indolylindolines through self-addition of indoles.
- Vinyl indoles from unfunctionalized indoles and vinyl azides.
- Variety of cycloadducts through the reaction of olefinic acetals with isoprene and cyclopentadiene.
- N-tosylimines through a condensation reaction of aldehydes with p-toluenesulfonamide.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.