Merck
548456
Sigma-Aldrich
Indium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Indium dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
InCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.72
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: indium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[InH]Cl
InChI
1S/2ClH.In.H/h2*1H;;/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLVOJNSMGYFATO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.