Merck
604836
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC10H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
Általános leírás
L-Tryptophan-1-13C is an isotopic analogue of L-tryptophan.
Alkalmazás
L-Tryptophan-1-13C is used in quantitative determination of proteins using mass spectrometry.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gerald W Becker
Briefings in functional genomics & proteomics, 7(5), 371-382 (2008-12-25)
Straightforward methods for the introduction of stable isotopes into proteins with subsequent isolation and purification of the proteins will greatly aid the field of quantitative proteomics. Proteins containing amino acids with one or more of the stable isotopes of deuterium