Fontos dokumentumok
490091
L-Phenylalanine-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
L-Phenylalanine-carboxy-13C
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 54
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H][C@](N)(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-DMSOPOIOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?