Merck
489824
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C
Méret kiválasztása
1 G
617 000,00 Ft
617 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
617 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
617 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-DMSOPOIOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)