Méret kiválasztása
41 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
41 600,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
crystalline
Minőségi szint
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBTSQILOGYXGMD-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
- western blot analysis to quantify the nitrotyrosine levels in mice tissue protein[1][2]
- Murashige–Skoog medium to treat wild type and mitogen-activated protein kinase 6 (mpk6)-2 mutant seedlings for inferring the connection between nitric oxide (NO) and MPK6 functions in the regulation of mitotic microtubule organization[3]
- immunocytochemistry[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?