Merck
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H1215N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)