Fontos dokumentumok
608017
L-Phenylalanine-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid-13C9,15N, 13C and 15N Labeled L-phenylalanine, SILAC Amino Acid, Phenylalanine-UL-13C,15N
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
97% (Chiral Purity)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?