Merck
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H4K15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
Beilstein:
3639404
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)