Merck
607991
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Szinonimák:
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
About This Item
Lineáris képlet:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)