Fontos dokumentumok
331023
Nonafluoro-tert-butyl alcohol
99%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5.19 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
45 °C (lit.)
sűrűség
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O/c5-2(6,7)1(14,3(8,9)10)4(11,12)13/h14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZNOAVNRSFURIR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?