Fontos dokumentumok
269433
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
98%
Szinonimák:
1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.318 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
sűrűség
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?