Merck
538795
Sigma-Aldrich
2-Trifluoromethyl-2-propanol
96%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.3335 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCGWWLDZAFOHGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Trifluoromethyl-2-propanol is a fluorinated aliphatic alcohol. It can be prepared by reacting methyllithium, trifluoroacetone and trifluorovinyl bromide in ether. This can also be synthesized from the reaction between methylmagnesium bromide and 1,1,1-trifluoroacetone in ether.
Alkalmazás
2-Trifluoromethyl-2-propanol may be employed as a solvent for the preparation of [18F]fluorothymidine. It may also be used in the synthesis of [2-(trifluoromethyl)-2-propyl nitrate] through nitration in nitric acid/trifluoroacetic anhydride.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Preparation and Some Reactions of Trifluorovinyllithium1
Tarrant P, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28.3, 839-843 (1963)
Mechanistic studies on gas-phase negative ion unimolecular decompositions. Alkoxide anions
Tumas W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110.9 , 2714-2722 (1988)
Comparison of synthesis yields of 3'-deoxy-3'-[18F] fluorothymidine by nucleophilic fluorination in various alcohol solvents
Lee SJ, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 51.1, 80-82 (2008)
Nonacidic nitration of secondary amines
Bottaro JC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52.11 , 2292-2294 (1987)