Fontos dokumentumok
257478
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
97%
Szinonimák:
PFPOH
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
sűrűség
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as derivatization reagent in detection of unlabeled and 15N2 -labeled L-tryptophan, L-kynurenine, serotonin and quinolinic acid in human and rat plasma by GC-MS
- as derivatization reagent in simultaneous analysis of cocaine, cocaethylene and their possible metabolic and pyrolytic products in blood, urine and muscle by GC-MS
- preparation of trifluoromethyl ynamines which, in turn, converted aldehydes to α-trifluoromethyl-α,β-unsaturated amides
- to generate fluorinated α-keto ethers with alkenes and has wide applications in the expanding fluorous research area
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?