Fontos dokumentumok
326275
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
98%
Szinonimák:
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.321 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Water repellent applications: 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol is utilized in the synthesis of vegetable oil-based fluorocarbon water repellent agents for cotton fabrics, demonstrating its utility in enhancing the water resistance of textiles, important for clothing and outdoor gear industries (Zhao et al., 2012).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?