Merck
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
Szinonimák:
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
sűrűség
1.212 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.1 °F
Lobbanási pont (C)
50.6 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)