Merck
540323
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-2-propanol
97%
Szinonimák:
1,1,1-Trifluoroisopropanol, 1,1,1-Trifluoropropane-2-ol, 1-(Trifluoromethyl)ethanol, 1-Methyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.316 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
sűrűség
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1,1-Trifluoro-2-propanol, a fluoroalcohol, is an organic solvent. Vibrational spectral analysis of OH and OD groups of 1,1,1-trifluoro-2-propanol and its deuterated derivatives has been conducted.
Alkalmazás
1,1,1-Trifluoro-2-propanol may be used in the synthesis of 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate and 1,1,1-trifluoropropan-2-yl 2-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)acetate.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
64.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
18.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic mammalian prions.
Legname G, et al.
Science, 305, 673-676 (2004)
Fluoroalcohols-XXI. Infrared, matrix infrared and Raman spectra of 1, 1, 1-trifluoro-2-propanol and its three deuterated analogues.
Murto J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 31(4), 479-493 (1975)
Heng Zhang et al.
PloS one, 9(5), e96518-e96518 (2014-05-07)
Soft drugs are molecules that are purposefully designed to be rapidly metabolized (metabolically labile). In anesthesia, the soft drug is useful because it enables precise titration to effect and rapid recovery, which might allow swift and clear-headed recovery of consciousness