Merck
H1604
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
98%
Szinonimák:
Perfluoropropyl carbinol
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2CF2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.05
Beilstein:
1761907
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
sűrűség
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h12H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol can be used to synthesize poly(2-hydroxyethyl vinyl ether)-block-poly(2-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)ethyl vinyl ether) (poly(HOVE-b-HFBOVE), a fluorinated amphiphilic block copolymer.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dai Long Vu et al.
Food chemistry, 279, 12-19 (2019-01-07)
Selenium (Se) is an indispensable microelement in our diet and health issues resulting from deficiencies are well documented. Se-containing food supplements are available on the market including Se-enriched Chlorella vulgaris (Se-Chlorella) which accumulates Se in the form of Se-amino acids
Fluorinated amphiphilic vinyl ether block copolymers: Synthesis and characteristics of their micelles in water.
Matsumoto K, et al.
Macromolecules, 37(6), 2256-2267 (2004)