Fontos dokumentumok
532789
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
97%
Szinonimák:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-n-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
Teszt
97%
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F17O/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?