Fontos dokumentumok
311006
Potassium chromium(III) oxalate trihydrate
98%
Szinonimák:
Potassium tris(oxalato)chromate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
crystalline
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Cr](OC(=O)C([O-])=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/3C2H2O4.Cr.3K.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;;;3*1H2/q;;;+3;3*+1;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPOKJTVMNOKKQO-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)