Merck
230723
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hexahydrate
96%
Szinonimák:
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CrCl3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.45
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
sűrűség
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Chromium(III) chloride hexahydrate is a hydrated form of chromium(III) chloride commonly used as a precursor for the synthesis of other chromium complexes or as a catalyst in organic synthesis.
Alkalmazás
Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a:
  • Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a catalyst in the isomerization of glucose into fructose.
  • Precursor in the preparation of chromium(III) oxide nanosheets.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two-Dimensional Amorphous Cr2O3 Modified Metallic Electrodes for Hydrogen Evolution Reaction
Physica Status Solidi RRL: Rapid Research Letters, 13(12), 1900025-1900025 (2019)
Catalytic conversion of glucose in dimethylsulfoxide/water binary mix with chromium trichloride: Role of water on the product distribution
Jia S, et al.
Chemical Engineering Journal, 254, 333-339 (2014)