Fontos dokumentumok
198323
Cesium fluoride
99%
Szinonimák:
NSC 84270
Teszt
99%
Forma
liquid
mp
682 °C (lit.)
sűrűség
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- A base in the Suzuki cross-coupling synthesis of ortho-substituted biaryls.
- A reagent for the nucleophilic fluorination of primary halides and sulfonates in protic media such as tert-butyl and tert-pentyl alcohols.
- Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
- Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
- Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
- Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Adrenal gland
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?