Fontos dokumentumok
215147
Calcium
granular, 99%
Szinonimák:
Calcium atom, Calcium element
Teszt
99%
Forma
granular
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
sűrűség
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality assured - made from high-quality raw materials and produced under strict manufacturing standards to ensure consistent performance.
- Easier to handle and store - in comparison to powder, the granular form ensures higher stability during storage and handling of materials.
Veszélyességi osztályok
Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.