Teszt
99%
Forma
solid
mp
145-147 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(N)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H31N/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,19H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)