Merck
298301
Sigma-Aldrich
Pentaamminechlorocobalt(III) chloride
98%
Szinonimák:
Cobalt(III) chloropentammine chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[Co(NH3)5Cl]Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
SMILES string
N.N.N.N.N.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSYALVBBDKTCLE-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
A nanocomposite of nanophotoadduct of pentaamminechlorocobalt(III) chloride with hexamine and polythiophene (PTh)may be used in high temperatures electrical appliances. It may be used along with potassium tris(oxalato)chromate(III) to synthesize heterometallic compound, [CoCl(NH3 )5 ] [KCr(C2 O4 )3 ]•0.5H2O.This heterometallic compound has several potential applications such as microporous hybrid material with organic π-donors.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Danger
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, characterization, electrical and thermal properties of nanocomposite of polythiophene with nanophotoadduct: a potent composite for electronic use.
Najar MH & Majid K
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24.11, 4332-4339 (2013)
Unusual potassium-oxalate coordination in the two-dimensional trimetallic [CoCl(NH3 )5 ] [KCr(C2 O4 )3 ]?0.5H2O complex.
Wrzeszcz G, et al.
open chemistry, 12.6, 652-658 (2014)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.