Fontos dokumentumok
P3510
Papaverine hydrochloride
≥98% (titration by HCL04), powder, cerebral vasodilator
Szinonimák:
6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Papaverine hydrochloride, powder
Teszt
≥98%
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PDE4B(5142)
Általános leírás
Alkalmazás
- in oxygenated Krebs solution for tissue mechanics analysis
- as a vasodilator in heparinized horse serum in tissue uptake technique
- as an inhibitor of H-MPP+ uptake into stably transfected 293 cells expressing either extraneuronal monoamine transporter (EMT) human or EMT rat
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.