Merck
778052
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(S)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
2208678
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
crystals
mp
131-134 °C (lit.)
132-138 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Alkalmazás
(S)-(+)-Mandelic acid can be used as a starting material to synthesize (S)-cyclohexenyl phenyl glycoxilic acid, an optically active tertiary α-hydroxy acid component of (S)-oxybutynin.
It is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>374.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 190 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mara Reifenrath et al.
Metabolic engineering communications, 7, e00079-e00079 (2018-10-30)
Mandelic acid is an important aromatic fine chemical and is currently mainly produced via chemical synthesis. Recently, mandelic acid production was achieved by microbial fermentations using engineered Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae expressing heterologous hydroxymandelate synthases (hmaS). The best-performing strains
Tetrahedron, 50, 5049-5049 (1994)
Chiral mandelic acid template provides a highly practical solution for (S)-oxybutynin synthesis.
Grover P T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(19), 6283-6287 (2000)
Synthetic Communications, 23, 2761-2761 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2313-2313 (1993)