Merck
163945
Sigma-Aldrich
4-Amino-TEMPO, free radical
97%
Szinonimák:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Amino-TEMPO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H19N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.26
Beilstein:
3933966
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
~0 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUXUHDYTLNCYQQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful spin label for studying biological systems, polymers, and as a building block for more elaborate spin labels.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Spin-Labeled Dendrimers in EPR Imaging with Low Molecular Weight Nitroxides.
Alexander T. Yordanov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(14), 2690-2692 (2001-07-18)
Journal of Colloid and Interface Science, 165, 236-236 (1994)
N Naber et al.
Biochemistry, 33(13), 3855-3861 (1994-04-05)
Each actin molecule contains a nucleotide, tightly bound in a deep cleft that divides the molecule. To probe conformational changes within this region of the molecule, we have incorporated two spin label analogues of ATP into actin. In both analogs
SEC-MALS analysis of cellouronic acid prepared from regenerated cellulose by TEMPO-mediated oxidation.
Shibata I, et al.
Cellulose, 13(1), 73-80 (2006)
Tareq Taha Jubeh et al.
Journal of drug targeting, 14(3), 155-163 (2006-06-07)
Superoxide dismutase (SOD), 4-amino tempol (tempamine, denoted as TMN) and catalase were encapsulated into negatively charged liposomes. The activity of the antioxidants against dinitrobenzenesulfonic acid (DNBS) induced colitis was tested in the rat and compared to the anti-inflammatory activity of