Fontos dokumentumok
481521
Hexaamminecobalt(III) chloride
99%
Szinonimák:
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for analytical purposes
Teszt
99%
Forma
powder
mp
217 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
sűrűség
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Rhenium (VII) compounds as inorganic precursors for the synthesis of organic reaction catalysts: Investigates the potential of Hexaamminecobalt(III) chloride as a replacement for commercial products in catalyzing organic reactions, highlighting its role in synthetic chemistry (K Leszczyńska-Sejda et al., 2019).
- In situ formation of a molecular cobalt (iii)/AgCl photocatalyst for visible-light water oxidation: Discusses the synthesis and application of Hexaamminecobalt(III) chloride in forming a novel photocatalyst for water oxidation, a critical process in solar energy utilization (H Mogi et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.