Merck
616338
Sigma-Aldrich
D-Glucose-d12
97 atom % D
Szinonimák:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-d12
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D12O6
Molekulatömeg:
192.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[C@@]1([2H])OC([2H])(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@@]([2H])(O[2H])[C@]1([2H])O[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-QIRXRFCNSA-N
Related Categories
Alkalmazás
D-Glucose-d12 has been used as a stable isotope internal standard to study the metabolic pathways of carbon substrates and to understand the complex physiological systems in single cells of microbial communities using Raman microspectroscopy, coupled with deuterium isotope probing (Raman-DIP).
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Raman deuterium isotope probing reveals microbial metabolism at the single-cell level
Xu J, et al.
Analytical Chemistry, 89(24), 13305-13312 (2017)
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.